Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Cellkulturflaskor
Beskrivning
Förbättra cellvidhäftning, tillväxt och differentiering med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade EasYFlasks™ . Dessa polystyrenkolvar får den patenterade Nunclon™ Delta ytbehandling för att maximera vidhäftningen för ett brett spektrum av celltyper. Den ergonomiska designen med vinklad hals och bred öppning ger enkel åtkomst till växtytan med pipetter eller cellskrapor.
Letar du efter EasYFlasks för suspensionscellkulturer? Hitta obehandlade EasYFlasks här .
- Ergonomisk design med ett 1/3 varv för att öppna och stänga locket
- Låg profil för att maximera inkubatorutrymmet
- Volymgraderingar tryckta och gjutna på båda sidor
- Något vinklade sidoväggar för fullständig visning i mikroskop
- Steriliserad genom gammastrålning och certifierad att vara icke-pyrogen
- Nunclon Delta-certifiering, inklusive testning på fyra olika celltyper, tillhandahålls i varje fall.
Filterlock:
- Filtermembran ger en effektiv barriär mot mikroorganismer.
- Väldefinierat, hydrofobt filtermembran erbjuder kontinuerlig ventilering med konsekvent gasutbyte och ingen lot-till-lot-variation.
- Kemiskt robust membran möter USP klass VI standarder och tillverkas utan animaliska ämnen.
Fasta lock:
- Solida lock har en“ Y” märke som tillåter visuell verifiering av ventilationsläget.
- Något av benen i“ Y” pekar uppåt indikerar att locket är i avluftningsläge.
- Ventilationspositionen kan lätt urskiljas när flaskorna staplas i inkubatorn.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Nunclon Delta-certifierad för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet |
| Hals stil | Vinklad |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 5 |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Plan |
| Förslutningstyp | Fast |
| Kulturområde | 75 cm² |
| Ytbehandling | Nunclon Delta |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.