Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Cellkulturflaskor
BIOPHARMA
Produktkod. 12034917
Change view
Kulturområde:
175 cm²
225 cm²
25 cm²
75 cm²
Förslutningstyp:
Fast
Filtrera
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Förslutningstyp Förpackningsstorlek
12034917 25 cm² Filtrera Paket med 200
10364131 75 cm² Filtrera Paket med 100
10246131 175 cm² Filtrera Paket med 30
10232771 25 cm² Fast Paket med 200
10041542 225 cm² Filtrera Paket med 30
10538931 75 cm² Fast Paket med 100
12681350 75 cm² Fast Paket med 5
10225712 225 cm² Fast Paket med 30
10545131 175 cm² Fast Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12034917 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 156367
Premium cellkulturplast för tillförlitliga resultat
Använd kampanjkoden 27952
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra cellfäste, tillväxt och differentiering med Nunc EasYFlask cellodlingsbehandlade flaskor.
Förbättra cellfäste, tillväxt och differentiering med Thermo Scientific Nunc EasYFlask cellkulturbehandlade kolvar. Dessa polystyrenflaskor får den proprietära Nunclon Delta-ytbehandlingen för att maximera vidhäftningen för ett brett spektrum av celltyper. Den ergonomiska designen med vinklad hals och bred öppning möjliggör enkel åtkomst till tillväxtytan med pipetter eller cellskrapor.
Funktioner
  • Ergonomisk design med en tredjedels varv för att öppna och stänga locket
  • Låg profil för att maximera inkubatorutrymmet
  • Volymgraderingar tryckta och gjutna på båda sidor
  • Lätt vinklade sidoväggar för fullständig vy under mikroskop
  • Steriliserad med gammabestrålning och certifierad som icke-pyrogen
  • Nunclon Delta-certifiering, inklusive testning på fyra olika celltyper, erbjuds i varje fall.
Filterkondensatorer
  • Filtermembranet utgör en effektiv barriär mot mikroorganismer
  • Väldefinierat, hydrofobt filtermembran erbjuder kontinuerlig ventilation med jämn gasutbyte och ingen lot-till-lot-variation
  • Kemiskt robust membran uppfyller USP klass VI-standarder och tillverkas utan animaliska ämnen
Solida kondensatorer
  • Solida kapslar har ett Y-märke som möjliggör visuell verifiering av ventilens position
  • Något av benen i Y:et som pekar uppåt indikerar att locket är i ventilationsläge
  • Ventilens position kan lätt urskiljas när flaskor staplas i inkubatorn
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Kapacitet (metrisk) 25 cm²
Material Polystyren, HDPE
Hals stil Vinklad
nr per ärende 200
Antal per förpackning 10
Produkttyp Flaska
Form Vinklad
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Filtrera
Kulturområde 25 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Volym (metrisk) Fungerar 7 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.