Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med filterlock
Beskrivning
Uppnå maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med filterlock. Dessa flaskor får den patenterade Nunclon™ Delta ytbehandling för att säkerställa konsekvent celltillväxt. Filterlocken tillåter konstant luftflöde och minimerar risken för kontaminering.
Nunc Kolvar med Nunclon Delta-behandlade ytor är designade för förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering. Unik hydrofob μ0,22 m filterkåpa använder en tredimensionell matris av icke-vätbara polyetenfibrer som förhindrar penetration av mikroorganismer.
- Nunclon Delta-certifiering inklusive testning på 4 olika celltyper tillhandahålls i varje fall
- Korta, breda halsar ger enkel åtkomst
- Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
- Streckkodade 175 cm 2 kolvar med stor kod 128 är kompatibla med automatisering
Beställningsinformation:
Extra kepsar i varje fall.
Innehåller:
Kepsar
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Nej |
| Hals stil | Rak |
| nr per ärende | 32 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Plan |
| Förslutningstyp | Filtrera |
| Kulturområde | 175 cm 2 |
| Ytbehandling | Nunclon Delta |
| Volym (metrisk) Fungerar | 68 mL |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.