Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med filterlock
BIOPHARMA
Produktkod. 10205232
Change view
Kulturområde:
175 cm 2
80 cm 2
Hals stil:
Rak
Streckkod:
Ja
Nej
Stor kod 128
Kvantitet:
1 Ea.
2 Pk.
4 Pk.
5 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Hals stil Streckkod Kvantitet unitSize
10205232 175 cm 2 Rak Stor kod 128 2 Pk. Paket med 32
12344183 175 cm 2 Rak Ja 4 Pk. Paket med 32
12304193 175 cm 2 Rak Nej 4 Pk. Paket med 32
10127340 175 cm 2 Rak Nej 1 Ea. Paket med 32
10170961 80 cm 2 Rak Nej 5 Pk. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10205232 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 178983
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med filterlock.
Uppnå maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med filterlock. Dessa flaskor får den patenterade Nunclon™ Delta ytbehandling för att säkerställa konsekvent celltillväxt. Filterlocken tillåter konstant luftflöde och minimerar risken för kontaminering.
Nunc Kolvar med Nunclon Delta-behandlade ytor är designade för förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering. Unik hydrofob μ0,22 m filterkåpa använder en tredimensionell matris av icke-vätbara polyetenfibrer som förhindrar penetration av mikroorganismer.
  • Nunclon Delta-certifiering inklusive testning på 4 olika celltyper tillhandahålls i varje fall
  • Korta, breda halsar ger enkel åtkomst
  • Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
  • Streckkodade 175 cm 2 kolvar med stor kod 128 är kompatibla med automatisering
Beställningsinformation:
Extra kepsar i varje fall.
Innehåller:
Kepsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Stor kod 128
Kapacitet (metrisk) 68 mL
Material Polystyrene
Hals stil Rak
nr per ärende 32/Cs.
Antal per förpackning 1 Ea.
Produkttyp Cell Culture Flask
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Disponibel Single-use
Graderad Yes
Mun stil Threaded
Sterilitet Sterila
Bottenform Flat
Förslutningstyp Filtrera
Kulturområde 175 cm 2
Ytbehandling Nunclon Delta
Volym (metrisk) Fungerar 68 mL
Kvantitet 2 Pk.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.