Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med solida lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10354451
Change view
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
80 cm²
Förslutningstyp:
Fast
Solid
Ventilation/Stäng
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 32
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Förslutningstyp Förpackningsstorlek
10354451 175 cm² Fast Paket med 32
10068780 80 cm² Fast Paket med 50
13245219 175 cm² Ventilation/Stäng Paket med 32
10490033 25 cm² Solid Paket med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10354451 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 156502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 SEK
    1557.91 SEK / Paket med 32
    Save 742.09 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Uppnå maximal adhesion för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific Nunc cellkulturbehandlade kolvar med fasta kapslar. Dessa flaskor får den proprietära Nunclon Delta-ytbehandlingen för att säkerställa konsekvent celltillväxt. Ventil-/stängningskapslarna med Y-markeringar möjliggör enkel visuell verifiering av ventilationspositionen samtidigt som de främjar tillräckligt gasutbyte.
Funktioner
  • Nunclon Delta-certifiering, inklusive testning på fyra olika celltyper, erbjöd i varje fall
  • Korta breda halsar, raka sidoväggar och 1/3-varvs kapslar optimerade för robotdrift
  • Ventiler/stäng kondensatorer med 'Y'-markeringar. Något av benen i 'Y' som pekar uppåt indikerar att hatten är i ventileringsläge.
  • Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc Kolv 175 cm² , Solid keps, rak hals, 32/Cs
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polystyren
Hals stil Rak
nr per ärende 32/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Cellkulturflaska
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Gängad
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Fast
Kulturområde 175 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Kvantitet 1 st.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.