Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med solida lock
Beskrivning
Uppnå maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med solida lock. Dessa flaskor får den patenterade Nunclon™ Delta ytbehandling för att säkerställa konsekvent celltillväxt. Ventilations-/stänglocken med Y -märken möjliggör enkel visuell verifiering av ventilationspositionen samtidigt som det främjar tillräckligt gasutbyte.
- Nunclon Delta-certifiering inklusive testning på fyra olika celltyper tillhandahålls i varje fall.
- Korta breda halsar, raka sidoväggar och 1/3-varvs kåpor är optimerade för robotdrift.
- Ventilations-/stänglock med ''Y''-märken - något av benen i ''Y'' som pekar uppåt indikerar locket i ventileringsläge.
- Steriliserad genom gammastrålning och certifierad att vara icke-pyrogen.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Nej |
| Material | Polystyren |
| Hals stil | Rak |
| nr per ärende | 32 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Ventilation/Stäng |
| Kulturområde | 175 cm² |
| Ytbehandling | Cellkulturbehandlad |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.