Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med solida lock
BIOPHARMA
Produktkod. p-4524973
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
80 cm²
Förslutningstyp:
Fast
Solid
Ventilation/Stäng
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 32
Paket med 50
Produktkod. 10068780
Brand: Thermo Scientific™ 153732
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppnå maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Uppnå maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade kolvar med solida lock. Dessa flaskor får den patenterade Nunclon™ Delta ytbehandling för att säkerställa konsekvent celltillväxt. Ventilations-/stänglocken med Y -märken möjliggör enkel visuell verifiering av ventilationspositionen samtidigt som det främjar tillräckligt gasutbyte.
Funktioner
  • Nunclon Delta-certifiering inklusive testning på fyra olika celltyper tillhandahålls i varje fall.
  • Korta, breda halsar ger enkel åtkomst.
  • Steriliserad genom gammastrålning och certifierad att vara icke-pyrogen.
Beställningsinformation:
Extra lock ingår i varje kartong.
Innehåller:
Kepsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc Kolv 80 cm² , Solid keps, rak hals, 50/Cs
Material Polystyren
Hals stil Rak
nr per ärende 50
Antal per förpackning 5
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Fast
Kulturområde 80 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.