Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade multidiskar
BIOPHARMA
Produktkod. 10119831
Change view
Antal Wells:
4
6
12
24
48
nr per ärende:
120/Cs.
75/Cs.
85/Cs.
Antal per förpackning:
1 st.
4-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 4
Paket med 75
Paket med 85
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells nr per ärende Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10119831 6 75/Cs. 1 st. Paket med 75
10604903 24 75/Cs. 1 st. Paket med 75
10098870 12 75/Cs. 1 st. Paket med 75
10644901 48 75/Cs. 1 st. Paket med 75
11625711 4 120/Cs. 4-pack Paket med 4
10507591 4 120/Cs. 4-pack Paket med 120
10469282 6 85/Cs. 5-pack Paket med 85
10376912 24 85/Cs. 5-pack Paket med 85
10235552 48 85/Cs. 5-pack Paket med 85
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10119831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 140675
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nunc Cellkulturbehandlade multidiskar får den proprietära Nunclon Delta-ytbehandlingen som främjar maximal adhesion för ett brett spektrum av celltyper.
Thermo Scientific Nunc Cellkulturbehandlade multidiskar får Nunclon Delta-ytbehandlingen. Denna egenutvecklade ytmodifiering främjar maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper och säkerställer optimal prestanda.
Nunclon Delta-ytbehandling säkerställer optimal prestanda för celladhesion.
  • Plan brunnsbotten och stapelbar
  • Upphöjda brunnskanter minskar risken för korskontaminering
  • Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
  • Utmärkt optisk kvalitet
  • Alfanumeriska koder för identifiering av brunnar
Rundbrunnsstilar
  • Ventilerade lock för gasutbyte
  • Försänkta områden runt brunnar fungerar som en vattenreservoar för att minska avdunstning från brunnar
  • Lock med hack i hörnen för enkel orientering
Rektangulära brunnstilar
  • Stort odlingsområde
  • Acceptera vanliga täckglas: 24 x 60 mm för 4-brunnsplåt och 22 x 22 mm för 8-brunnsplåt
Ytterligare information
24-brunnsplattor är 17 mm djupa; 4-brunnsplattan är 10 mm djup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Med spårbarhets- och kvalitetscertifikat (ett certifikat per ärende).
Formatera SBS Standard
Kulturområde 9.6 sq. cm
Array 2 x 3
Förpackning Individuellt packat
Färg Klart
Produkttyp Cellodlingsskål
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 3 mL (brunn)
Antal Wells 6
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Lock
nr per ärende 75/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Kvantitet 1 st.
Längd (metrisk) 127.76 mm
Bredd (metrisk) 85.46 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.