Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade multidiskar
Beskrivning
Främja maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture-behandlade plattor med flera brunnar med Nunclon™ Delta ytbehandling. Det öppna formatet med den upphöjda brunnskanten möjliggör bekväm och säker hantering av cellerna.
Nunclon Delta-ytbehandling säkerställer optimal prestanda för cellvidhäftning.
- Plan brunnsbotten och stapelbar
- Upphöjda brunnskanter minskar risken för korskontaminering
- Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
- Utmärkt optisk kvalitet
- Alfanumeriska koder för identifiering av brunnar
Runda brunnstyper
- Har ventilerade lock för gasutbyte
- Försänkta områden runt brunnar fungerar som en vattenreservoar för att minska avdunstning från brunnar
- Lock med hack i hörnen för enkel orientering
Rektangulära brunnstyper
- Stort odlingsområde
- Acceptera vanliga täckglas: 24x 60 mm för 4-brunnsplatta; och 22x 22 mm för 8-brunnsplatta
Beställningsinformation:
24-brunnsplattor är 17 mm djupa; 4-brunnsplatta är 10 mm djup
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Med spårbarhets- och kvalitetscertifikat (ett certifikat per ärende). |
| Kulturområde | 1.1 sq. cm |
| Produkttyp | Cellodlingsskål |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 0,5 ml (tja) |
| Antal Wells | 48 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.5 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Nunclon Delta |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.