Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade multidiskar
BIOPHARMA
Produktkod. 10507591
Antal Wells:
4
6
12
24
48
nr per ärende:
120/Cs.
75/Cs.
85/Cs.
Antal per förpackning:
1 st.
4-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 4
Paket med 75
Paket med 85
Produktkod. 10507591
Brand: Thermo Scientific™ 176740
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minska risken för kontaminering med dessa flerfat, som har en upphöjd brunnskant och en speciell ytbehandling.
Främja maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture-behandlade plattor med flera brunnar med Nunclon™ Delta ytbehandling. Det öppna formatet med den upphöjda brunnskanten möjliggör bekväm och säker hantering av cellerna.
Nunclon Delta-ytbehandling säkerställer optimal prestanda för cellvidhäftning.
  • Plan brunnsbotten och stapelbar
  • Upphöjda brunnskanter minskar risken för korskontaminering
  • Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
  • Utmärkt optisk kvalitet
  • Alfanumeriska koder för identifiering av brunnar
Runda brunnstyper
  • Har ventilerade lock för gasutbyte
  • Försänkta områden runt brunnar fungerar som en vattenreservoar för att minska avdunstning från brunnar
  • Lock med hack i hörnen för enkel orientering
Rektangulära brunnstyper
  • Stort odlingsområde
  • Acceptera vanliga täckglas: 24x 60 mm för 4-brunnsplatta; och 22x 22 mm för 8-brunnsplatta
Beställningsinformation:
24-brunnsplattor är 17 mm djupa; 4-brunnsplatta är 10 mm djup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Custom Barcoding Available
Certifikat och efterlevnad Med spårbarhets- och kvalitetscertifikat (ett certifikat per ärende).
Formatera Standard
Kulturområde 1.9 sq. cm
Array 2 x 2
Färg Clear
Produkttyp Cellodlingsskål
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 1 ml (tja)
Antal Wells 4
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Lock
nr per ärende 120/Cs.
Antal per förpackning 4-pack
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.