Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade multidiskar
BIOPHARMA
Produktkod. 10644901
Change view
Antal Wells:
4
6
12
24
48
nr per ärende:
120/Cs.
75/Cs.
85/Cs.
Antal per förpackning:
1 st.
4-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 4
Paket med 75
Paket med 85
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells nr per ärende Antal per förpackning unitSize
10644901 48 75/Cs. 1 st. Paket med 75
10119831 6 75/Cs. 1 st. Paket med 75
10604903 24 75/Cs. 1 st. Paket med 75
10098870 12 75/Cs. 1 st. Paket med 75
11625711 4 120/Cs. 4-pack Paket med 4
10507591 4 120/Cs. 4-pack Paket med 120
10469282 6 85/Cs. 5-pack Paket med 85
10376912 24 85/Cs. 5-pack Paket med 85
10235552 48 85/Cs. 5-pack Paket med 85
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10644901 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150687
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nunc Cellkulturbehandlade multidiskar får den proprietära Nunclon Delta-ytbehandlingen som främjar maximal adhesion för ett brett spektrum av celltyper.
Thermo Scientific Nunc Cellkulturbehandlade multidiskar får Nunclon Delta-ytbehandlingen. Denna egenutvecklade ytmodifiering främjar maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper och säkerställer optimal prestanda.
Nunclon Delta-ytbehandling säkerställer optimal prestanda för cellvidhäftning.
  • Plan brunnsbotten och stapelbar
  • Upphöjda brunnskanter minskar risken för korskontaminering
  • Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
  • Utmärkt optisk kvalitet
  • Alfanumeriska koder för identifiering av brunnar
Runda brunnstyper
  • Har ventilerade lock för gasutbyte
  • Försänkta områden runt brunnar fungerar som en vattenreservoar för att minska avdunstning från brunnar
  • Lock med hack i hörnen för enkel orientering
Rektangulära brunnstyper
  • Stort odlingsområde
  • Acceptera vanliga täckglas: 24x 60 mm för 4-brunnsplatta; och 22x 22 mm för 8-brunnsplatta
Beställningsinformation:
24-brunnsplattor är 17 mm djupa; 4-brunnsplatta är 10 mm djup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Med spårbarhets- och kvalitetscertifikat (ett certifikat per ärende).
Kulturområde 1.1 sq. cm
Förpackning Individually Packed
Produkttyp Cellodlingsskål
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 0,5 ml (tja)
Antal Wells 48
Volym (metrisk) Fungerar 0.5 mL
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 75/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Längd (metrisk) 127.4 mm
Bredd (metrisk) 85.4 mm
Höjd (metrisk) 18.9 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.