Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturbehandlade multidiskar
Produktkod. 11625711
Antal Wells:
4
6
12
24
48
nr per ärende:
120/Cs.
75/Cs.
85/Cs.
Antal per förpackning:
1 st.
4-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 4
Paket med 75
Paket med 85
Produktkod. 11625711
Brand: Thermo Scientific™ 176740
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Minska risken för kontaminering med dessa flerfat, som har en upphöjd brunnskant och en speciell ytbehandling.
Främja maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture-behandlade plattor med flera brunnar med Nunclon™ Delta ytbehandling. Det öppna formatet med den upphöjda brunnskanten möjliggör bekväm och säker hantering av cellerna.
Nunclon Delta-ytbehandling säkerställer optimal prestanda för cellvidhäftning.
  • Plan brunnsbotten och stapelbar
  • Upphöjda brunnskanter minskar risken för korskontaminering
  • Steriliserad med gammabestrålning och certifierat icke-pyrogen
  • Utmärkt optisk kvalitet
  • Alfanumeriska koder för identifiering av brunnar
Runda brunnstyper
  • Har ventilerade lock för gasutbyte
  • Försänkta områden runt brunnar fungerar som en vattenreservoar för att minska avdunstning från brunnar
  • Lock med hack i hörnen för enkel orientering
Rektangulära brunnstyper
  • Stort odlingsområde
  • Acceptera vanliga täckglas: 24x 60 mm för 4-brunnsplatta; och 22x 22 mm för 8-brunnsplatta
Beställningsinformation:
24-brunnsplattor är 17 mm djupa; 4-brunnsplatta är 10 mm djup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Custom Barcoding Available
Certifikat och efterlevnad Med spårbarhets- och kvalitetscertifikat (ett certifikat per ärende).
Formatera Standard
Kulturområde 1.9 sq. cm
Array 2 x 2
Färg Clear
Produkttyp Cellodlingsskål
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 1 ml (tja)
Antal Wells 4
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Lock
nr per ärende 120/Cs.
Antal per förpackning 4-pack
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.