Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask Behandlade cellkulturflaskor
Description
Utför cellodlingsexpansion och upplev 500 cm2 total tillväxtyta inom en vanlig kolvs täckning med Thermo Scientific Nunc TripleFlask behandlade cellkulturflaskor. Total kulturyta uppnås genom de tre parallella lagren och en rak halsdesign som fungerar effektivt inom automationssystem. Dessa flaskor genomgår Nunclon Delta-behandling, en proprietär ytbehandling för cellkulturer som ger maximal adhesion för ett brett spektrum av celltyper.
Tre lager tillväxtyta ger en total odlingsyta på 500 cm2 i samma fotavtryck som en standard Nunc 175 cm2 kolv.
- Rekommenderad arbetsvolym är 200 ml
- Främjar monolageradherent cellkultur
- Finns också med streckkod och stor kod 128
- Nunclon Delta-certifikat ingår i varje fall för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet
Garanti: 90 dagar
Specifications
Specifications
| Streckkod | Nej |
| Beskrivning | Cellkulturbehandlade TripleFlasks |
| Kapacitet (metrisk) | 500 cm² |
| Material | Polystyren |
| Hals stil | Rak |
| nr per ärende | 32/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Flaska |
| Form | Samma yttermått som standard Nunc T175 med rak hals |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.