Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask Behandlade cellkulturflaskor
BIOPHARMA
Produktkod. 10757811
Change view
Ytbehandling:
Cellkulturbehandlad
Nunclon Delta
Förslutningstyp:
Fast
Filtrera
Ventilation/Stäng
Streckkod:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Förslutningstyp Streckkod unitSize
10757811 Cellkulturbehandlad Fast Nej Paket med 32
12611490 Cellkulturbehandlad Fast Nej Paket med 4
12364183 Cellkulturbehandlad Ventilation/Stäng Nej Paket med 32
10272721 Cellkulturbehandlad Filtrera Nej Paket med 32
10031112 Cellkulturbehandlad Filtrera Ja Paket med 32
12354183 Nunclon Delta Filtrera Ja Paket med 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10757811 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 132867
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer med stor cellmassa, såsom läkemedelsscreening, och skala upp, med dessa cell-culture behandlade TripleFlask cellkulturflaskor.
Utför cellodlingsexpansion och upplev 500 cm2 total tillväxtyta inom en vanlig kolvs täckning med Thermo Scientific Nunc TripleFlask behandlade cellkulturflaskor. Total kulturyta uppnås genom de tre parallella lagren och en rak halsdesign som fungerar effektivt inom automationssystem. Dessa flaskor genomgår Nunclon Delta-behandling, en proprietär ytbehandling för cellkulturer som ger maximal adhesion för ett brett spektrum av celltyper.
Tre lager tillväxtyta ger en total odlingsyta på 500 cm2 i samma fotavtryck som en standard Nunc 175 cm2 kolv.
  • Rekommenderad arbetsvolym är 200 ml
  • Främjar monolageradherent cellkultur
  • Finns också med streckkod och stor kod 128
  • Nunclon Delta-certifikat ingår i varje fall för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Nej
Beskrivning Cellkulturbehandlade TripleFlasks
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Material Polystyrene
Hals stil Rak
nr per ärende 32/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Flaska
Form Samma yttermått som standard Nunc T175 med rak hals
Disponibel Single-use
Graderad Yes
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Fast
Kulturområde 500 cm²
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Volym (metrisk) Fungerar 200 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.