Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor
BIOPHARMA
Código de producto. p-4524979
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Ytbehandling:
Cellkulturbehandlad
Nunclon Delta
Förslutningstyp:
Fast
Filtrera
Ventilation/Stäng
Streckkod:
Ja
Nej
missing translation for 'unitSize'
Paket med 32
Paket med 4
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10757811
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 132867
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Utför stora cellmassaapplikationer som läkemedelsscreening och skala upp med dessa cell-culture behandlade TripleFlasks.
Utför cellodlingsexpansion och upplev 500 cm 2 total tillväxtyta inom fotavtrycket av en standardkolv med Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Behandlade cellkulturflaskor. Total odlingsarea uppnås genom de tre parallella skikten och en rak halsdesign som fungerar effektivt inom automationssystem. TripleFlask tar emot Nunclon™ Delta-behandling, en patenterad cellkulturytbehandling som erbjuder maximal vidhäftning för ett brett spektrum av celltyper.
Tre lager av tillväxtytor ger en total odlingsarea på 500 cm 2 i samma fotavtryck som en standard 175 cm 2 kolv.
  • Rekommenderad arbetsvolym är 200 ml
  • Främjar konventionell, platt, monolager odling
  • Yttermått 175 cm 2
  • Erbjuds även streckkodad med stor kod 128
Innehåller:
Nunclon Delta-certifiering inklusive testning på fyra olika cellinjer ingår i varje fall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Streckkod Nej
Beskrivning Cellkulturbehandlade TripleFlasks
Hals stil Rak
nr per ärende 32/Cs.
Antal per förpackning 1 Ea.
Produkttyp Flask
Form Samma yttermått som standard Nunc T175 med rak hals
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Fast
Kulturområde 500 cm²
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Volym (metrisk) Fungerar 200 mL
Mostrar más Mostrar menos
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado