Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturrör
BIOPHARMA
Produktkod. 10048960
Change view
Förslutningstyp:
Push-on mössa
Skruvlock
Volym (metrisk) Fungerar:
3 ml
7 ml
Form:
Plan
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 450
Paket med 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Volym (metrisk) Fungerar Form Förpackningsstorlek
10048960 Skruvlock 3 ml Plan Paket med 450
10682641 Push-on mössa 7 ml Rund Paket med 600
10222821 Skruvlock 7 ml Rund Paket med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10048960 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 156758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5966.12 SEK
    4756.77 SEK / Paket med 450
    Save 1209.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Utföra adherenta cellkulturer i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturrör.
Utföra adherenta cellkulturer i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier, samt i produktion av vacciner och diagnostiska kit med Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturrör.
Funktioner
  • Polystyrenrör, polyetenlock
  • Platta rör ger 5,5 cm 2 odlingsyta för odling av vidhäftande celler
  • Platta rör möjliggör enkel mikroskopering; ett täckglas kan användas i tuben
  • Medium kvarhållen i det platta röret i horisontellt läge
  • Behandlas med Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltatäckning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Vitt
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Odlingsrör
Beskrivning Cellodlingsrör, 3 ml
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Längd (metrisk) 110 mm
Material Polystyren
Antal per förpackning 75
nr per ärende 450
Volym (metrisk) Fungerar 3 ml
Ytbehandling Nunclon Deltacellskultur behandlad
Sterilitet Sterila
Form Plan
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.