Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
Produktkod. 11316881
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316881 Varje Paket med 2
1 options
Produktkod. 11316881 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 140120
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör.
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
Enkla anslutningar
  • Koppla in en mediaväska eller ett slangset till valfri cellfabrik
Spara tid och minska kostnaderna
  • Rengöringsprocesser och sterilitetsvalideringar minimeras
  • De flesta tillbehör är gammabestrålade och individuellt förpackade (Obs: Connector Cat. Nr-140099 och 173250 finns inte gammabestrålade)
Förhindra uppbyggnad av mottryck under påfyllning
  • Ventileringsalternativ ger extra luftventilation vid fyllning och skörd med gravitation eller med en peristaltisk pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Cell Factory Fyllningsslangset
Material Platinahärdad silikonslang och polykarbonatkoppling
nr per ärende 2
Antal per förpackning 2
Produkttyp Systemtillbehör
Sterilitet Sterila
Kvantitet Varje
Steriliseringsmetod Gammabestrålad