Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
Beskrivning
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
- Plug a media bag or tubing set to any Cell Factory system for enhanced aseptic connectivity for filling and harvesting
- Save time and reduce costs
- Minimize cleaning processes such as autoclaving and associated validations
- Prevent build up of back pressure during filling application
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Airvent Filter with HDPE Connector, 0.22µm |
| För användning med (utrustning) | Cell Factory Systems (All) |
| nr per ärende | 2 |
| Antal per förpackning | 2 |
| Produkttyp | Airvent Filter, 0.22 μm |
| Sterilitet | Sterile |
| Porstorlek (metrisk) | 0.22μm |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.