Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
Beskrivning
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
- HDPE connector
- Two cover caps
- Two blue sealing caps
- No. 4210 bacterial air vent filter
- Tubing and clamp
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Cell Factory System Start-up Kit |
| För användning med (utrustning) | Cell Factory Systems (All) |
| Inkluderar |
|
| nr per ärende | 1 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | System Start-Up Kit |
| Bottenform | Flat |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.