Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
Beskrivning
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
- Anslut en mediapåse eller slangsats till valfritt Cell Factory-system för förbättrad aseptisk anslutning för fyllning och skörd
- Spara tid och minska kostnaderna
- Minimera rengöringsprocesser såsom autoklavering och tillhörande valideringar
- Förhindra uppbyggnad av mottryck under påfyllning
- Få ytterligare ventilation med ventilationsalternativen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lättfyllningsbyte av ventilationslock |
| Material | HDPE |
| För användning med (utrustning) | EasyFill Cell Factory Systems |
| nr per ärende | 10 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Produkttyp | Ventillock |
| Gröna funktioner | Färre resurser används och mindre avfall, Hållbara förpackningar |
| Bottenform | Plan |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.