Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
BIOPHARMA
Produktkod. 10562944
Change view
Produkttyp:
Adapterförslutning
Airvent Filter, 0.22 μm
FEP-kontakt
Filteradapterlock, steril
Filterenhet, 200 cm ⊃2
Filterenhet, 37 mm
HDPE Connector
Luftfilter
PC Connector
Slangsats, hane MPC
Slangset, hona MPC
System Start-Up Kit
Täcklock
Ventilation/stäng lock
Ventillock
För användning med (utrustning):
Cell Factory Systems (All)
Cell Factory Systems (alla)
EasyFill Cell Factory Systems
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 40
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) unitSize
10562944 PC Connector Cell Factory Systems (alla) Paket med 10
10330525 Ventillock EasyFill Cell Factory Systems Paket med 10
10377873 Filteradapterlock, steril Cell Factory Systems (alla) Paket med 20
12663096 Täcklock Cell Factory Systems (alla) Paket med 40
10144302 Airvent Filter, 0.22 μm Cell Factory Systems (All) Paket med 2
11756745 Luftfilter Cell Factory Systems (alla) Paket med 10
11306891 Filterenhet, 200 cm ⊃2 EasyFill Cell Factory Systems Paket med 2
11376881 Filterenhet, 37 mm EasyFill Cell Factory Systems Paket med 2
10092151 Ventilation/stäng lock Cell Factory Systems (alla) Paket med 100
15390332 Slangset, hona MPC Cell Factory Systems (alla) Paket med 2
15390292 Slangsats, hane MPC Cell Factory Systems (alla) Varje
15778032 Slangsats, hane MPC Cell Factory Systems (alla) Paket med 2
11377734 HDPE Connector Cell Factory Systems (All) Paket med 10
12823133 FEP-kontakt Cell Factory Systems (alla) Paket med 2
15357026 FEP-kontakt Cell Factory Systems (alla) Paket med 2
11366881 Adapterförslutning EasyFill Cell Factory Systems Paket med 12
10274451 System Start-Up Kit Cell Factory Systems (All) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10562944 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 140099
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör.
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
Anslutningar på ett enkelt sätt :
  • Anslut en mediapåse eller slangsats till valfritt Cell Factory-system för förbättrad aseptisk anslutning för fyllning och skörd
Ytterligare funktioner:
  • Spara tid och minska kostnaderna
  • Minimera rengöringsprocesser såsom autoklavering och tillhörande valideringar
  • Förhindra uppbyggnad av mottryck under påfyllning
  • Få ytterligare ventilation med ventilationsalternativen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PC connector; Long
Material Polykarbonat
För användning med (utrustning) Cell Factory Systems (alla)
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
Produkttyp PC Connector
Sterilitet Icke-steril
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.