Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
Beskrivning
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
- Koppla in en mediaväska eller ett slangset till valfri cellfabrik
- Rengöringsprocesser och sterilitetsvalideringar minimeras
- De flesta tillbehör är gammabestrålade och individuellt förpackade (Obs: Connector Cat. Nr-140099 och 173250 finns inte gammabestrålade)
- Ventileringsalternativ ger extra luftventilation vid fyllning och skörd med gravitation eller med en peristaltisk pump
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Filterenhet, 37 mm |
| Material | HDPE |
| För användning med (utrustning) | EasyFill Cell Factory Systems |
| nr per ärende | 2 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Filterenhet, 37 mm |
| Sterilitet | Sterila |
| Porstorlek (metrisk) | 1µm |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.