Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
Beskrivning
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
- Plug a media bag or tubing set into any cell factory
- Cleaning processes and sterility validations are minimized
- Most accessories are gamma irradiated and individually wrapped (Note: Connector Cat. Nos- 140099 and 173250 are not available gamma irradiated)
- Venting options provide additional air venting when filling and harvesting by gravity or with a peristaltic pump
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HDPE Connector |
| Material | HDPE |
| För användning med (utrustning) | Cell Factory Systems (All) |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | HDPE Connector |
| Sterilitet | Non-sterile |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.