Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
Produktkod. 15390292
Produkttyp:
Adapterförslutning
Airvent Filter, 0.22 μm
FEP-kontakt
Filteradapterlock, steril
Filterenhet, 200 cm ⊃2
Filterenhet, 37 mm
HDPE Connector
Luftfilter
PC Connector
Slangsats, hane MPC
Slangset, hona MPC
System Start-Up Kit
Täcklock
Ventilation/stäng lock
Ventillock
För användning med (utrustning):
Cell Factory Systems (All)
Cell Factory Systems (alla)
EasyFill Cell Factory Systems
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 40
Varje
Produktkod. 15390292
Brand: Thermo Scientific™ 140817
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör.
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
Enkla anslutningar
  • Koppla in en mediaväska eller ett slangset till valfri cellfabrik
Spara tid och minska kostnaderna
  • Rengöringsprocesser och sterilitetsvalideringar minimeras
  • De flesta tillbehör är gammabestrålade och individuellt förpackade (Obs: Connector Cat. Nr-140099 och 173250 finns inte gammabestrålade)
Förhindra uppbyggnad av mottryck under påfyllning
  • Ventileringsalternativ ger extra luftventilation vid fyllning och skörd med gravitation eller med en peristaltisk pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Slangset med hane MPC kontakt
För användning med (utrustning) Cell Factory Systems (alla)
Antal per förpackning 1
Produkttyp Slangsats, hane MPC
Sterilitet Sterila
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.