Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemtillbehör
BIOPHARMA
Produktkod. p-4525449
Produkttyp:
Adapterförslutning
Airvent Filter, 0.22 μm
FEP-kontakt
Filteradapterlock, steril
Filterenhet, 200 cm ⊃2
Filterenhet, 37 mm
HDPE Connector
Luftfilter
PC Connector
Slangsats, hane MPC
Slangset, hona MPC
System Start-Up Kit
Täcklock
Ventilation/stäng lock
Ventillock
För användning med (utrustning):
Cell Factory Systems (All)
Cell Factory Systems (alla)
EasyFill Cell Factory Systems
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 40
Varje
Produktkod. 10562944
Brand: Thermo Scientific™ 140099
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör.
Vidareutveckling av applikationer som kräver ett mer slutet cellodlingssystem med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Tillbehör. Minska behovet av öppna insatser och stödja användningen av aseptiska metoder för vätskehantering relaterade till fyllning, ympning, utfodring och skörd av Cell Factory-systemet.
Anslutningar på ett enkelt sätt :
  • Anslut en mediapåse eller slangsats till valfritt Cell Factory-system för förbättrad aseptisk anslutning för fyllning och skörd
Ytterligare funktioner:
  • Spara tid och minska kostnaderna
  • Minimera rengöringsprocesser såsom autoklavering och tillhörande valideringar
  • Förhindra uppbyggnad av mottryck under påfyllning
  • Få ytterligare ventilation med ventilationsalternativen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PC connector; Long
Material Polykarbonat
För användning med (utrustning) Cell Factory Systems (alla)
nr per ärende 10
Antal per förpackning 10
Produkttyp PC Connector
Sterilitet Icke-steril
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.