Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
BIOPHARMA
Produktkod. 10344321
Change view
Lager av fack:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25 280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr per ärende:
10/Cs.
2/Cs.
6/Cs.
8/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 6
Paket med 8
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lager av fack Kulturområde nr per ärende Förpackningsstorlek
10344321 40 25 280 cm² 2/Cs. Paket med 2
12677093 4 2528 cm² 10/Cs. Varje
10113922 4 2528 cm² 10/Cs. Paket med 10
10049040 10 6320 cm² 2/Cs. Paket med 2
10634551 1 632 cm² 8/Cs. Paket med 8
10394221 2 1264 cm² 6/Cs. Paket med 6
13101594 2 1264 cm² 6/Cs. Paket med 5
10604901 10 6320 cm² 6/Cs. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10344321 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 139446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20110.00 SEK
    15434.03 SEK / Paket med 2
    Save 4675.97 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Få snabbare resultat och lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system.
Få snabbare resultat och lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system. En beprövad lösning för storskalig produktion av celler, vacciner och terapeutiska proteiner, dessa system har samma tillväxtkinetik som cellodlingsprodukter i laboratorieskala. Systemets portar gör det enkelt att anpassa och stänga, med anpassade slangar som underlättar ventilering, fyllning och skörd. Finns i versioner med 1, 2, 4, 10 och 40 brickor.
  • Idealisk för vidhäftande celler
  • Öka produktionseffektiviteten med mer yta i ett litet fotavtryck
  • Minska föroreningsriskerna med ett slutet system
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ursprunglig cellfabrik
Material Polystyren
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Cell Factory System
Ytbeläggning Nunclon™ Delta
Gröna funktioner ISCC PLUS
Bottenform Plan
Förslutningstyp Adapterlock och portkåpa
Kulturområde 25 280 cm²
Ytbehandling Cellkulturbehandlad
Lager av fack 40
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.