Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System
Produktkod. 10394221
Lager av fack:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25 280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr per ärende:
10/Cs.
2/Cs.
6/Cs.
8/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 6
Paket med 8
Varje
Produktkod. 10394221
Brand: Thermo Scientific™ 167695
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Få snabbare resultat och lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system.
Få snabbare resultat och lot-to-lot-konsistens med Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system. En beprövad lösning för storskalig produktion av celler, vacciner och terapeutiska proteiner, dessa system har samma tillväxtkinetik som cellodlingsprodukter i laboratorieskala. Systemets portar gör det enkelt att anpassa och stänga, med anpassade slangar som underlättar ventilering, fyllning och skörd. Finns i versioner med 1, 2, 4, 10 och 40 brickor.
  • Idealisk för vidhäftande celler
  • Öka produktionseffektiviteten med mer yta i ett litet fotavtryck
  • Minska föroreningsriskerna med ett slutet system
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning Ursprunglig cellfabrik
Material Polystyren
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Cell Factory System
Ytbeläggning Nunclon™ Delta
Gröna funktioner Mindre avfall, förnybart material
Förslutningstyp Adapterlock och portkåpa
Kulturområde 1264 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Lager av fack 2
Mostrar más Mostrar menos
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado