Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapor
Produktkod. 10748581
Längd (metriskt) handtag:
23 cm
32 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 10748581
Brand: Thermo Scientific™ 179693
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Arbeta i en mängd olika användningsområden med sterila, icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapor som har ett justerbart blad.
Med ett justerbart blad möjliggör den sterila, icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapan smidig, mekanisk skördning av de vidhäftande cellerna från odlingskärl. Finns i 2 längder för att rymma en mängd olika odlingar.
Features:
  • Flexible polystyrene handles
  • Presterilized and individually wrapped
  • Blade Length: 0.66″ (1.7cm)
Ordering Information:
  • 179707: for use with 75 to 175cm2 flasks
  • 179693: for use with 25 to 80cm2 flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) Blade 0.2952 in.
Längd (metrisk) kniv 7.5 mm
Bredd (engelska) Blade 0.6889 in.
Bredd (metrisk) kniv 17.5 mm
För användning med (utrustning) 25 to 80 cm&Sup2; Flask
Längd (engelska) Handtag 9 tum
Längd (metriskt) handtag 23 cm
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 250/Cs.
Produkttyp Cellskrapa
Sterilitet Sterila
Material Polystyren (handtag)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.