Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapor
Produktkod. 11347774
Change view
Längd (metriskt) handtag:
23 cm
32 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Förpackningsstorlek
11347774 23 cm Paket med 250
10748581 23 cm Paket med 50
11357774 32 cm Paket med 250
10120631 32 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11347774 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 179693
I lager
Arbeta i en mängd olika användningsområden med sterila, icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapor som har ett justerbart blad.
Med ett justerbart blad möjliggör den sterila, icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapan smidig, mekanisk skördning av de vidhäftande cellerna från odlingskärl. Finns i 2 längder för att rymma en mängd olika odlingar.
Features:
  • Flexible polystyrene handles
  • Presterilized and individually wrapped
  • Blade Length: 0.66″ (1.7cm)
Ordering Information:
  • 179707: for use with 75 to 175cm2 flasks
  • 179693: for use with 25 to 80cm2 flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) Blade 0.2952 in.
Längd (metrisk) kniv 7.5 mm
Bredd (engelska) Blade 0.6889 in.
Bredd (metrisk) kniv 17.5 mm
För användning med (utrustning) 25 to 80 cm&Sup2; Flask
Längd (engelska) Handtag 9 tum
Längd (metriskt) handtag 23 cm
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 250/Cs.
Produkttyp Cellskrapa
Sterilitet Sterila
Material Polystyren (handtag)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.