Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapor
Produktkod. 11357774
Change view
Längd (metriskt) handtag:
23 cm
32 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Förpackningsstorlek
11357774 32 cm Paket med 250
11347774 23 cm Paket med 250
10748581 23 cm Paket med 50
10120631 32 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11357774 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 179707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17065.00 SEK
    14159.26 SEK / Paket med 250
    Save 2905.74 SEK
    17% Av
I lager
Arbeta i en mängd olika användningsområden med sterila, icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapor som har ett justerbart blad.
Med ett justerbart blad möjliggör den sterila, icke-pyrogena Thermo Scientific™ Nunc™-cellskrapan smidig, mekanisk skördning av de vidhäftande cellerna från odlingskärl. Finns i 2 längder för att rymma en mängd olika odlingar.
Features:
  • Flexible polystyrene handles
  • Presterilized and individually wrapped
  • Blade Length: 0.66″ (1.7cm)
Ordering Information:
  • 179707: for use with 75 to 175cm2 flasks
  • 179693: for use with 25 to 80cm2 flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) Blade 0.6299 in.
Längd (metrisk) kniv 17.5 mm
Bredd (engelska) Blade 0.6889 in.
Bredd (metrisk) kniv 17.5 mm
För användning med (utrustning) 75 to 175 cm&Sup2; Flask
Längd (engelska) Handtag 12.5 in.
Längd (metriskt) handtag 32 cm
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 250/Cs.
Produkttyp Cellskrapa
Sterilitet Sterila
Material Polystyren (handtag)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.