Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Center Well Dish
Produktkod. 10713697
Change view
Diameter (metrisk):
55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10713697 55 mm Paket med 120
1 options
Produktkod. 10713697 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3722.42 SEK
    3460.79 SEK / Paket med 120
    Save 261.63 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upplev konsekvent tillförlitliga resultat av hög kvalitet under embryo- och oocyttvättning med Thermo Scientific™ Nunc Center Well Rätter.
Thermo Scientific™ Nunc Center Well Dishes ger konsekvent tillförlitliga resultat av IVF-kvalitet under embryo- och oocyttvätt.
Innovativa funktioner för kvalitet och enkel användning:
  • Perfekt vinkel på reservoarbrunnens väggar för lokalisering och enkel tvättning av prover
  • Äkta platt botten för att bibehålla optimal temperatur
  • Lätt greppdesign för ökad säkerhet
Rigoröst testade, certifierade och validerade för IVF:
  • CE-märkt (anmält organ 2797), FDA-listad
  • Tillverkad under ISO 13485 med full partispårbarhet
Intyg om överensstämmelse för din garanti på varje parti:
  • Steril (SAL 10 -6 )
  • Icke-pyrogena (LAL-test)
  • USP Klass VI-test
  • Lot-frisättning testad med 1-cellsstadium Mouse Embryo Assay (MEA)
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt, FDA-godkänd, MEA-testad
Beskrivning Center Well Dish, Lock m/Airvent
Bottenform Plan
Färg Klart
Material polystyren (USP Klass VI)
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Rätt
Räkna väl 1
nr per ärende 120
Antal per förpackning 1
Höjd (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.