Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Adaptrar och kuddar för centrifugflaskor
Beskrivning
Öka funktionaliteten hos labbutrustning med Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifugerflaskadapters/kuddar, som är täthetstestade, passar de flesta centrifuger och uppfyller USP Klass VI. Nunc produkterna är högkvalitativa plaster för användning i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier, samt i produktionen av vacciner och diagnostiksatser.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Produktlinje | Nunc |
| Material | Plast |
| Kapacitet | 200 ml |
| För användning med (utrustning) | 200 ml rör |
| Beskrivning | Kuddadapter, Nylon , För 200 ml rör |
| Antal per förpackning | 2 Pk. |
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning till intern forskningsanvändningsbegränsning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för intern research gäller inte produkten/produkterna på de webbsidor som är kopplade till detta uttalande.