Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Kodade Cryobank Vial System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10136412
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Klart
Rött
Kodning:
2D streckkod
2D-streckkod
Hold (Håll)
Förpackning:
10 ställ à 48 st/väska
192/cs
Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral
Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral
Låshållare med lock, 48/480
Svart lågställ, 96/960
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 192
Paket med 480
Paket med 528
Paket med 96
Paket med 960
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Kodning Förpackning unitSize
10136412 50 pmol RNA per reaktion Klart 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 960
12664526 0,5 ml Blått 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 10
12713386 2 ml Klart 2D streckkod 10 ställ à 48 st/väska Paket med 480
15513714 2 ml Klart 2D streckkod 10 ställ à 48 st/väska Paket med 480
15523714 5 ml Klart Hold (Håll) 10 ställ à 48 st/väska Paket med 480
12684526 0,5 ml Rött 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 10
12674526 0,5 ml Grön 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 10
10741224 0,5 ml Klart 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 960
12644526 50 pmol RNA per reaktion Grön 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 960
12654526 50 pmol RNA per reaktion Rött 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 960
12634526 50 pmol RNA per reaktion Blått 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 960
15347036 50 pmol RNA per reaktion Blått 2D streckkod Svart lågställ, 96/960 Paket med 96
10588779 5 ml Klart 2D streckkod Låshållare med lock, 48/480 Paket med 480
10538219 2 ml Klart 2D streckkod Låshållare med lock, 48/480 Paket med 480
11381655 2 ml Klart 2D streckkod Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral Paket med 960
11796964 5 ml Klart 2D streckkod Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral Paket med 528
11792255 1 ml Klart 2D-streckkod 192/cs Paket med 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 missing translation for 'options'
Product Code. 10136412 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 374088
Edge
Ta kryolagring till nästa nivå med detta flasksystem med 2D-streckkodsrör i standardformat av mikroplattor för användning på bänkar eller automatiserade applikationer.
Ta traditionell kryolagring till nästa nivå samtidigt som den rymmer tätare lagringskapacitet jämfört med vanliga kryoboxar. Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems har laseretsade 2D-streckkoder och standardställ för mikroplattor. Kompatibel med hela sortimentet av 2D streckkodsläsare, utrustning för kapsling/avlockning och märkningsalternativ, Cryobank-rör kan användas för manuell eller automatiserad lagring av biologiska prover ner till flytande kväve i ångfas. Cryobank-produkter uppfyller ledande certifieringskrav och finns i ett volymintervall på 0,5 till 5,0 ml.
Säker spårning
  • Permanent fäst, laseretsad 2D-streckkod på botten av röret gör att du kan skanna och avkoda hela racket på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Solid konstruktion i ett stycke eliminerar risken för att etiketter faller av under kryogen lagring, vilket bevarar identiteten på värdefullt provmaterial
  • Utbud av 2D-läsprodukter för att avkoda individuella rör eller kompletta mikroplattfotavtrycksställ; läsare tillåter flexibel utdata för att lagra data i flera databasformat
Överlägset lagringsformat
  • Cryobank-rör finns tillgängliga i utrymmesmedvetna mikroplattor format rack eller kan förvaras i traditionella cryoboxar, för att rymma ditt föredragna lagringsformat
  • Mikroplattformatet är kompatibelt med din befintliga flerkanaliga, manuella pipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Unik anti-rotationsfunktion möjliggör kompatibilitet med automatiserad utrustning för decapping/capping i enkel-, 8-kanals eller full rack-alternativ för att tillgodose flera genomströmningskrav
  • TPE-packad polypropenlock ger överlägsen tätning vid hög- eller lågtemperaturförvaring
  • Lågbindande yta tillåter maximal återhämtning av lågkoncentrationsprover
Certifierad för att möta dina lagringsbehov
  • Certifierad DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0mL), icke-pyrogen (LAL-test), icke-toxisk (USP klass VI test)
  • Sterilitetssäkringsnivå 10-6 för den mest känsliga provlagringen
Strikt kvalitetskontroll
  • 2D-streckkoder skannas för läsbarhet och kontrolleras mot en fullständig databas med tidigare streckkoder för att säkerställa att inga dubbletter över Cryobank-lagringsrörets produktlinje
  • Validering av läckagetest utförs under tillverkningsprocessen för att säkerställa att provets integritet bibehålls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Polypropen (lock)
Sterilitet Sterila
Typ Kryogen
Kodning 2D streckkod
Typ av flaska Kryobank
Färg Rensa (stängning)
Förpackning Svart lågställ, 96/960
Antal per förpackning 96
nr per ärende 960
Produktlinje Nunc