Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Kodade Cryobank Vial System
Produktkod. 11792255
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Klart
Rött
Kodning:
2D streckkod
2D-streckkod
Hold (Håll)
Förpackning:
10 ställ à 48 st/väska
192/cs
Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral
Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral
Låshållare med lock, 48/480
Svart lågställ, 96/960
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 192
Paket med 480
Paket med 528
Paket med 96
Paket med 960
Produktkod. 11792255
Brand: Thermo Scientific™ 374084
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ta kryolagring till nästa nivå med detta flasksystem med 2D-streckkodsrör i standardformat av mikroplattor för användning på bänkar eller automatiserade applikationer.
Ta traditionell kryolagring till nästa nivå samtidigt som den rymmer tätare lagringskapacitet jämfört med vanliga kryoboxar. Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems har laseretsade 2D-streckkoder och standardställ för mikroplattor. Kompatibel med hela sortimentet av 2D streckkodsläsare, utrustning för kapsling/avlockning och märkningsalternativ, Cryobank-rör kan användas för manuell eller automatiserad lagring av biologiska prover ner till flytande kväve i ångfas. Cryobank-produkter uppfyller ledande certifieringskrav och finns i ett volymintervall på 0,5 till 5,0 ml.
Secure Tracking
  • Permanently attached, laser etched 2D barcode on the bottom of the tube allows you to scan and decode the entire rack at once without removing them from the rack, and allows data to be associated with each tube
  • Solid one piece construction eliminates the risk of labels falling off during cryogenic storage, preserving the identity of valuable sample material
  • Range of 2D reading products to decode individual tubes or complete microplate footprint racks. Readers allow flexible output to store data in multiple database formats
Superior Storage Format
  • Cryobank tubes are available in space conscious microplate format racks or can be stored in traditional cryoboxes, accommodating your preferred storage format
  • Microplate format is compatible with your existing multichannel manual pipettes and automated liquid handling equipment
  • Unique anti-rotation feature allows compatibility with automated decapping/ capping equipment in single, 8-channel, or full rack options to accommodate multiple throughput requirements
  • TPE gasketed polypropylene cap provides superior seal during high or low temperature storage
  • Low binding surface allows maximum recovery of low concentration samples
Certified to meet your storage needs
  • Certified DNAse, RNAse , pyrogene, and toxin free
  • Sterility assurance level 10-6 for the most sensitive sample storage
Stringent Quality Control
  • 2D barcodes are scanned for readability and checked against a full database of previous barcodes to ensure no duplicates across the Cryobank storage tube product line
  • Leak testing validation performed during the manufacturing process to ensure sample integrity is maintained
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Kapacitet (metrisk) 1 ml
Material Polypropylene
Sterilitet Sterile
Typ Cryobank
Kodning 2D-streckkod
Förpackning 192/cs