Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Kodade Cryobank Vial System
Produktkod. 12664526
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Klart
Rött
Förpackningstyp:
Svart Low Rack, 96/PK, 960/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Förpackningstyp Förpackningsstorlek
12664526 Blått Svart Low Rack, 96/PK, 960/Cs. Paket med 10
12684526 Rött Svart Low Rack, 96/PK, 960/Cs. Paket med 10
12674526 Grön Svart Low Rack, 96/PK, 960/Cs. Paket med 10
10741224 Klart Svart Low Rack, 96/PK, 960/Cs. Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12664526 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13955.00 SEK
    13720.39 SEK / Paket med 10
    Save 234.61 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-02-2027
Ta kryolagring till nästa nivå med detta flasksystem med 2D-streckkodsrör i standardformat av mikroplattor för användning på bänkar eller automatiserade applikationer.
Ta traditionell kryolagring till nästa nivå samtidigt som den har tätare lagringskapacitet jämfört med standardkryoboxar. Thermo Scientific™ Nunc™ Kodade Cryobank-flaskor har laseretsade 2D-streckkoder och standard mikroplåtsrack. Kompatibla med hela serien av 2D-streckkodsläsare, utrustning för att avtäcka/avta taket och märkningsalternativ kan Cryobank-tuber användas vid manuell eller automatiserad lagring av biologiska prover ner till ångfas-flytande kväve. Cryobank-produkter uppfyller ledande certifieringskrav och finns i ett volymintervall på 0,5 till 5,0 ml.
Säker spårning
  • En permanent fäst, laseretsad 2D-streckkod på botten av röret gör att du kan skanna och avkoda hela racket på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan kopplas till varje rör
  • Solid enstyckskonstruktion eliminerar risken att etiketter lossnar under kryogenisk förvaring, vilket bevarar identiteten på värdefullt provmaterial
  • Ett sortiment av 2D-läsprodukter för att avkoda enskilda rör eller kompletta mikroplattavtrycksrack; läsare möjliggör flexibel utdata för att lagra data i flera databasformat
Överlägset lagringsformat
  • Cryobank-tuber finns i platsbevakande mikroplattställ eller kan förvaras i traditionella kryoboxar, vilket passar ditt föredragna lagringsformat
  • Mikroplattformatet är kompatibelt med dina befintliga flerkanaliga manuella pipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Unik anti-rotationsfunktion möjliggör kompatibilitet med automatiserad avkapnings-/kondenseringsutrustning i enkel-, 8-kanals eller helrackalternativ för att tillgodose flera genomströmningskrav
  • TPE-tätningsförsedd polypropenlock ger överlägsen tätning vid hög- eller lågtemperaturlagring
  • Lågbindande yta möjliggör maximal återvinning av prover med låg koncentration
Certifierad för att möta dina lagringsbehov
  • CE-certifierad och uppfyller IATA:s krav för diagnostisk användning och transport
  • Certifierad DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0 ml), icke-pyrongenic (LAL-test), icke-toxisk (USP klass VI-test)
  • Sterilitetsgarantinivå 10-6 för den mest känsliga provlagringen
Strikt kvalitetskontroll
  • 2D-streckkoder skannas för läsbarhet och kontrolleras mot en fullständig databas med tidigare streckkoder för att säkerställa att inga dubbletter finns i Cryobank-lagringsrörssortimentet
  • Läckagetestvalidering utförs under tillverkningsprocessen för att säkerställa att provets integritet bibehålls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 0,5 ml
Förpackningstyp Svart Low Rack, 96/PK, 960/Cs.
Produktlinje Nunc
Streckkod 2D-streckkod
Stängningsmaterial Polypropen
Kvantitet 960/Cs.
Typ av flaska Kryobank
Produkttyp Kodat kryogent ampullsystem