Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Kontakta Dish
Beskrivning
Odla mikroorganismer som bakterier och svampar med hjälp av det sterila Thermo Scientific™ Nunc™ Contact Dish, kompatibel med automatiserade system. Nunc produkterna är högkvalitativa plaster för användning i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier, samt i produktionen av vacciner och diagnostiska kit.
- Användbar för provtagning i sjukhusmiljöer (endast för forskningsanvändning), samt inom livsmedelsvetenskap och läkemedelsindustrin
- Presterar bra i automater tack vare fullständig planhet och enhetlig höjd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kontakta Dish |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Kontakta Dish |
| Räkna väl | 1 |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 67 mm |