Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare
Kapacitet (metrisk):
12,5 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Paket med 2400
Paket med 30
Paket med 800
Beskrivning
Förvara prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare. Nunc Labware Produkterna tillverkas av hartser med hög renhet och gjuts med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
Funktioner
- Transparent polystyrenkonstruktion
- Mångsidiga behållare gjorda av högkvalitativa hartser
- Snäpplock tillgängliga för alla behållare (ingår ej)
- Icke-steril (förutom 561301)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare |
| Förslutning ingår | Nej |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Färg | Klart |