Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare
BIOPHARMA
Produktkod. 10428892
Change view
Kapacitet (metrisk):
12,5 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Paket med 2400
Paket med 30
Paket med 800
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10428892 50 ml Paket med 800
10578531 12,5 ml Paket med 1000
10793133 20 ml Paket med 2400
10242471 30 ml Paket med 30
11301765 30 ml Paket med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10428892 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 536668
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare.
Förvara prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare. Nunc Labware Produkterna tillverkas av hartser med hög renhet och gjuts med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
Funktioner
  • Transparent polystyrenkonstruktion
  • Mångsidiga behållare gjorda av högkvalitativa hartser
  • Snäpplock tillgängliga för alla behållare (ingår ej)
  • Icke-steril (förutom 561301)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Förslutning ingår Nej
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Förslutningstyp Snap Cap