Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare
Description
Förvara prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare. Nunc Labware Produkterna tillverkas av hartser med hög renhet och gjuts med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
Funktioner
- Transparent polystyrenkonstruktion
- Mångsidiga behållare gjorda av högkvalitativa hartser
- Snäpplock tillgängliga för alla behållare (ingår ej)
- Icke-steril (förutom 561301)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Behållare |
| Förslutning ingår | Nej |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Färg | Klart |