Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare
Descripción
Förvara prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Behållare. Nunc Labware Produkterna tillverkas av hartser med hög renhet och gjuts med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
Funktioner
- Transparent polystyrenkonstruktion
- Mångsidiga behållare gjorda av högkvalitativa hartser
- Snäpplock tillgängliga för alla behållare (ingår ej)
- Icke-steril (förutom 561301)
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Behållare med skruvlock |
| Förslutning ingår | Nej |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 12,5 ml |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Färg | Klart |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?