Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-It™ Ersättningslock
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
Säkerställ kontamineringsfritt lockbyte med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-it™ Kepsar, som levereras i rack för manuellt eller automatiskt byte. Finns i natur, grön, röd eller blå för förenklad provspårning.
Garanti : 90 dagar
- Rackade kepsar för automatiskt eller manuellt byte av använda kepsar
- Rackad i 96-mikroplattor för enkelt plockning av kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Grön |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Stängning |
| Kodning | 2D streckkod |
| Typ av flaska | Cryobank, Bank-It |
| Färg | Grön (keps) |
| Förpackning | 10 ställ à 96 st/väska |
| Antal per förpackning | 96 |
| nr per ärende | 960 |
| Visa mer |