Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-It™ Ersättningslock
Produktkod. 10772794
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Förpackningsstorlek
10772794 Blått Paket med 960
10309073 Naturlig Paket med 960
10513724 Grön Paket med 960
10135433 Rött Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10772794 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2984.67 SEK / Paket med 960
    Save 55.33 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-04-2027
Se till att byte av lock utan föroreningar. Förslutningar levereras i rack för manuellt eller automatiskt byte.
Säkerställ kontamineringsfritt lockbyte med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-it™ Kepsar, som levereras i rack för manuellt eller automatiskt byte. Finns i natur, grön, röd eller blå för förenklad provspårning.
Garanti : 90 dagar
  • Rackade kepsar för automatiskt eller manuellt byte av använda kepsar
  • Rackad i 96-mikroplattor för enkelt plockning av kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kodning 2D streckkod
Typ av flaska Cryobank, Bank-It
Förpackning 10 ställ à 96 st/väska
För användning med (utrustning) 0,5 mL och 1,0 mL Cryobank och Bank-it Rör
Kvantitet 960
Produktlinje Nunc
Sterilitet Icke-steril
Typ Stängning
Stängningsfärg Blått