Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-It™ Ersättningslock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520575
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 10309073
Brand: Thermo Scientific™ 374017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att byte av lock utan föroreningar. Förslutningar levereras i rack för manuellt eller automatiskt byte.
Säkerställ kontamineringsfritt lockbyte med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-it™ Kepsar, som levereras i rack för manuellt eller automatiskt byte. Finns i natur, grön, röd eller blå för förenklad provspårning.
Garanti : 90 dagar
  • Rackade kepsar för automatiskt eller manuellt byte av använda kepsar
  • Rackad i 96-mikroplattor för enkelt plockning av kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Bestrålat
Typ Stängning
Kodning 2D streckkod
Typ av flaska Cryobank, Bank-It
Färg Naturlig (Cap)
Förpackning 10 ställ à 96 st/väska
Antal per förpackning 96
nr per ärende 960
För användning med (utrustning) 0,5 mL och 1,0 mL Cryobank och Bank-it Rör
Produktlinje Nunc