Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-It™ Frysställ
Produktkod. 10522964
Change view
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10522964 Silver Varje
1 options
Produktkod. 10522964 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 367014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6870.00 SEK
    6752.39 SEK / Paket med 1
    Save 117.61 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Håll nitton 0,5 ml kryobankställ eller tretton 1,0 ml kryobankställ med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-It™ Frysställ.
Håll nitton 0,5 ml kryobankställ eller tretton 1,0 ml kryobankställ med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank och Bank-It™ Flaskställ.
Detta vertikala frysställ i aluminium med 74 cm höjd är speciellt utformat för att hålla Thermo Scientific Nunc Kryobank i låsställ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Cryobank och Bank-It Flaskställ
Kodning 2D streckkod
Typ av flaska Kryobank
Färg Silver
För användning med (utrustning) 19 x 0,5 ml eller 13 x 1,0 ml kryobankställ
Typ Cryobank och Bank-It Flaskställ
Kapacitet (metrisk) 0,5 mL (13 Cryobank Rack), 1 mL (13 Cryobank Rack)
Håller 19 x 0,5 ml eller 13 x 1,0 ml kryobankställ; en vardera
Material Aluminium