Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Deep Form Bacteriology Petri Dishes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15300484
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15300484 150 mm Paket med 72
10765954 100 mm Paket med 300
15367036 100 mm Paket med 12
10581495 60 mm Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15300484 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 401412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Culture fungi, bacteria and other microorganisms with these petri dishes
Culture fungi, bacteria and other microorganisms with Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek Disposable Petri Dishes.
Thermo Scientific Nunc Cell Culture products offer solutions for cell growth and analysis and have been used by researchers worldwide since 1953. With a wide range of surface areas and treatments, we have products for all your basic or advanced cell-based research.
Funktioner
  • Främja större plack som används för effektiv biblioteksscreening
  • Kompatibel med automatiserade system
  • Steril; disponibel
  • Djupa petriskålar tillåter längre odlingsperioder
Beställningsinformation:
12 per förseglad plasthylsa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Ventilera Nej
Höjd (metrisk) 26 mm
Diameter (metrisk) 150 mm