Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brunnars polypropen DeepWell™ Förvaringsplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10492222
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. 10492222
Brand: Thermo Scientific™ 269390
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla lagring av sammansatt bibliotek med Thermo ScientificTM NuncTM DeepWellTM 384-brunnsplatta.
Förenkla lagring av sammansatt bibliotek med Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™ 384-brunnsplatta. Denna djupa polypropenplatta ger större arbetsvolymer och minimerar uppsugning genom en speciell rundad fyrkantig brunnsdesign. Polypropen är idealiskt för förvaringsplattor eftersom det har en lägre bindningskapacitet, vilket möjliggör fullständig provåtervinning.
Funktioner
  • Upphöjda fälgar runt varje brunn är idealiska för värme- eller limförsegling
  • Rundade brunnar är för optimerad blandning
  • Kompatibel med robotik, automation och vätskehanteringssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Beskrivning 384-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Nunc
Färg Naturlig
Produkttyp 384-brunnars platta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 250μ L
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 240μ L
Sterilitet Renrum
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
nr per ärende 60
Antal per förpackning 1
Kvantitet 60/Cs.
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard