Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles, needle
BIOPHARMA
Produktkod. 11341585
Change view
Kvantitet:
Carton of 1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341585 Carton of 1000 Paket med 4000
1 options
Produktkod. 11341585 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 253988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5605.00 SEK
    5274.64 SEK / Paket med 4000
    Save 330.36 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera enkelt dessa färgkodade engångsöglor och nålar, precisionsgjutna av giftfria (USP Klass VI) polystyrenmaterial.
Identifiera enkelt färgkodade Thermo Scientific™ Nunc™ Engångsöglor och nålar, precisionsgjutna av giftfria (USP Klass VI) polystyrenmaterial för att ge en slät ögleyta. Thermo Scientific Nunc produkterna är högkvalitativa plaster för användning i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier, samt i produktionen av vacciner och diagnostiska kit.
Features:
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Loops available in 10 and 1μL sizes
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
  • Calibration documents available for any batch upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Färg Gult
Produkttyp Inokuleringsnål
Kvantitet Carton of 1000