Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Engångsöglor och nålar
BIOPHARMA
Produktkod. 10048750
Change view
Volym:
1μ L
10μ L
Kvantitet:
Kartong med 1000
Kartong med 600
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2400
Paket med 4000
Paket med 600
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Kvantitet Förpackningsstorlek
10048750 10μ L Kartong med 1000 Paket med 1000
11391575 10μ L Kartong med 1000 Paket med 4000
10344741 1μ L Kartong med 1000 Paket med 1000
11301585 1μ L Kartong med 1000 Paket med 4000
12687093 1μ L Kartong med 600 -
10659971 1μ L Kartong med 600 Paket med 2400
12780006 10μ L Kartong med 600 Paket med 600
11351585 10μ L Kartong med 600 Paket med 2400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10048750 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 251586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1461.92 SEK
    1049.70 SEK / Paket med 1000
    Save 412.22 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Identifiera enkelt dessa färgkodade engångsöglor och nålar, precisionsgjutna av giftfria (USP Klass VI) polystyrenmaterial.
Identifiera enkelt färgkodade Thermo Scientific™ Nunc™ Engångsöglor och nålar, precisionsgjutna av giftfria (USP Klass VI) polystyrenmaterial för att ge en slät ögleyta. Thermo Scientific Nunc produkterna är högkvalitativa plaster för användning i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier, samt i produktionen av vacciner och diagnostiska kit.
Funktioner
  • Strålningssteriliserad —inget behov av flamsterilisering
  • Hydrofil behandling under tillverkningsprocessen
  • Vätskevidhäftningsegenskaper som förhindrar oavsiktlig utsläpp av droppar
  • Slingor finns i 10 och 1μ L storlekar
  • Uppfyll semikvantitativ standard för hantering av prover
  • Kalibreringsdokument tillgängliga för alla partier på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 10μ L
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Färg Blått
Produkttyp Inoculating Loop (Blue)
Kvantitet Kartong med 1000