Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Engångsöglor och nålar
Produktkod. 11301585
Volym:
1μ L
10μ L
Kvantitet:
Kartong med 1000
Kartong med 600
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2400
Paket med 4000
Paket med 600
Produktkod. 11301585
Brand: Thermo Scientific™ 253287
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identifiera enkelt dessa färgkodade engångsöglor och nålar, precisionsgjutna av giftfria (USP Klass VI) polystyrenmaterial.
Identifiera enkelt färgkodade Thermo Scientific™ Nunc™ Engångsöglor och nålar, precisionsgjutna av giftfria (USP Klass VI) polystyrenmaterial för att ge en slät ögleyta. Thermo Scientific Nunc produkterna är högkvalitativa plaster för användning i bioteknik-, läkemedels- och forskningslaboratorier, samt i produktionen av vacciner och diagnostiska kit.
Funktioner
  • Strålningssteriliserad —inget behov av flamsterilisering
  • Hydrofil behandling under tillverkningsprocessen
  • Vätskevidhäftningsegenskaper som förhindrar oavsiktlig utsläpp av droppar
  • Slingor finns i 10 och 1μ L storlekar
  • Uppfyll semikvantitativ standard för hantering av prover
  • Kalibreringsdokument tillgängliga för alla partier på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 1μ L
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Produkttyp Inoculating Loop (Clear)
Kvantitet Kartong med 1000