Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Engångscentrifugrör i plast
BIOPHARMA
Produktkod. 10517061
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
5 ml
12 ml
14 ml
Bottenform:
Konisk
Rund
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1200
Paket med 3000
Paket med 3600
Paket med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Sterilitet Förpackningsstorlek
10517061 14 ml Konisk Sterila Paket med 500
10254501 4 ml Rund Icke-steril Paket med 3600
10585021 12 ml Rund Icke-steril Paket med 1200
10604032 12 ml Rund Sterila Paket med 500
10020571 5 ml Rund Icke-steril Paket med 3000
10447991 14 ml Konisk Icke-steril -
12611300 14 ml Konisk Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10517061 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 345608
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upprätthåll en hög nivå av noggrannhet samtidigt som laboratoriesäkerheten ökar med dessa engångscentrifugrör av plast, som är ett utmärkt alternativ till glas.
Bibehåll en hög noggrannhet samtidigt som du ökar labbsäkerheten med Thermo Scientific™ Nunc™ Engångscentrifugrör av plast, som är ett utmärkt alternativ till glas. Utvalda rör testas med relativ centrifugalkraft (RCF). Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer.
Funktioner
  • Polyeten (PE) och polypropen (PP) rör är särskilt användbara inom serologi där den låga adsorptionen av proteiner är av stor betydelse.
  • Polystyren (PS) rör är transparenta och lämpliga för ett brett spektrum av applikationer.
  • Polyeten- och polypropenrör har god kemisk beständighet och hög mekanisk hållfasthet.
  • Olika kapsyltyper finns tillgängliga för en mängd olika applikationer och passar de flesta standardcentrifuger.
Innehåller:
Katt. nr. 343141, 345608 levereras med monterade proppar för sterilt arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
nr per ärende 500
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Bottenform Konisk
Examen 5 och 10 ml
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 3000 x g